Vanadium-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
456972BEA
205
CHF
456972B
85643.180
Vanadium-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Standards
Kationischer Standards
Vanadium-Standards
- Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 Megaohm)
- Lösung mittels Titration gemessen
- Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
- Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
- Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat
Zertifizierungen: Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind.