Scandium-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
456872VEA 520 CHF
456872V 85596.180
Scandium-Standardlösungen für die ICP-MS, ARISTAR®
Standards Kationischer Standards Scandium-Standards
  • Hergestellt aus hochreinen Säuren, Wasser vom ASTM Typ I (18 Megaohm)
  • Lösung mittels Titration gemessen
  • Endkonzentration geprüft gemäß Referenzmaterial des NIST
  • Maximale Gesamtunsicherheit: 0,5% (typisch)
  • Lieferung inklusive vollständigem Analysenzertifikat
Zertifizierungen: Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable