VWR® WB2, Wasserbäder
Lieferant: VWR Collection
462-0554EA 964 CHF
462-0554 462-0555 462-0556 462-0557 462-0558 462-0559
VWR® WB2, Wasserbäder
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Doppelwandige Wasserbäder ohne Umwälzung mit Edelstahl-Innengehäuse und Außengehäuse aus beschichtetem Stahl. Alle Bäder mit Ausnahme der 2 Liter-Modelle verfügen über einen Ablaufhahn zum bequemen Entleeren und lassen sich sowohl mit Wasser als auch mit Wärmeperlen verwenden. Bäder mit einer Kapazität ab 5 Litern verfügen über einen Wärmeperlenmodus, der sich über das Hauptmenü aktivieren lässt. Als optionales Zubehör ist ein Ablaufstopfen erhältlich, der das Verstopfen des Ablaufs durch die Wärmeperlen verhindert. Hinweis: Die Bäder sind nach Sicherheitsklasse 1 klassifiziert, was bedeutet, dass sie bei Verwendung mit nicht brennbaren Flüssigkeiten unbeaufsichtigt betrieben werden dürfen.
  • Schnelles Aufheizen, genaue Temperaturregelung
  • Digitale Temperaturanzeige mit drei Temperatureinstellungen
  • Temperaturbereich von Umgebungstemperatur + 5 bis 99 °C
  • Temperaturkonstanz ±0,2 °C
  • Einstellbarer Übertemperaturalarm schützt die Proben vor Überhitzung
  • Trockenlaufschutz schaltet das Bad aus, wenn fehlendes Wasser oder ein niedriger Wasserstand erkannt wird
  • Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion und akustischem Alarm: 1 bis 999 Minuten
Lieferumfang: Lieferung mit Giebeldeckel aus klarem Polycarbonat (2 Liter-Modelle besitzen einen nicht klappbaren Deckel) und Universaltablett. Eine große Palette an Zubehör ist optional verfügbar.