Multiparameter-Messgeräte (pH/mV/Leitfähigkeit), Tischmodelle, Orion™ Versa Star Pro™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Orion™ Versa Star™ Pro™
662-2349EA 3050 CHF
662-2349 ORIOVSTAR50 662-2496
Multiparameter-Messgeräte (pH/mV/Leitfähigkeit), Tischmodelle, Orion™ Versa Star Pro™
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese Tischmessgeräte mit pH- und Leitfähigkeitsmodulen erfüllen die anspruchsvollsten Anforderungen für pH, mV, ORP, Leitfähigkeit, Gesamtmenge gelöster Feststoffe (TDS), Salzgehalt, spezifischen Widerstand und Temperatur. Die Messgeräte bieten austauschbare Messmodule, mit denen mehrere Benutzer vier separate Kanäle an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.
  • Farbdisplay mit einstellbarer Textgröße; numerisches Bedienfeld; Anzeige der Messbeständigkeit auf dem Bildschirm
  • „Auto-Read“-Lesemodus zum Einfrieren eines stabilen Messwerts; zehn passwortgeschützte Verfahren pro Kanal
  • Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, obere/untere Grenzwerte und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind
  • Einheitliches Vermischen der Lösungen mit bis zu zwei vom Messgerät gesteuerten Rührsonden, die sich leicht positionieren lassen und schnell zwischen den Proben gespült werden können
  • Die Datenprotokollierung erfasst bis zu 2000 Messsätze und versieht sie mit einem Datums-/Zeitstempel sowie mit optionaler Elektroden-, Proben- und Anwenderkennung
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die zehn letzten Kalibrierungen pro Parameter mit Anzeige einer Grafik für Mehrpunkt-pH- und -ISE-Kalibrierungen
  • Das Messgerät ermöglicht die Datenübertragung auf einen Computer über USB oder RS232
Das Gehäuse mit der Schutzart IP54 ist staub- und spritzwassergeschützt und lässt sich bei begrenztem Platz auf der Arbeitsfläche auch an der Wand montieren.
In Verbindung mit der Orion Navigator Pro Computersoftware bietet das Orion Versa Star Pro Messgerät die Möglichkeit, elektronische Aufzeichnungen und Audit-Trails mit Kennwortschutz zu erstellen, die gemeinsam mit den ordnungsgemäßen IT-Protokollen, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Schulungsnachweisen eines Labors dabei helfen, 21 CFR Part 11 Anforderungen zu erfüllen.
Die Orion Navigator Pro Software ermöglicht einen mehrstufigen Systemzugang für einen Administrator und bis zu 10 Anwender. Der Admin kann den Zugriff für jeden einzelnen Anwender individuell vorgeben, vom vollständigen Zugriff bis zur ausschließlichen Datenerfassung. Die Navigator Pro Software steuert alle Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung, Messung und Berichterstellung, um Datenintegrität zu gewährleisten und vollständige Audit-Trails zu erstellen.
Vorteile der Orion Navigator Pro Software
- Erstellt elektronische Aufzeichnungen und elektronische Signaturen
- Erstellt einen Audit-Trail-Bericht für elektronische Aufzeichnungen
- Beschränkt den Zugriff auf autorisierte Personen
- Kennwortschutz mit Systemadministrator und bis zu 10 Anwendern
- Volle Computerkontrolle von Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung und Messung
- Papierloses Dokumentationssystem
Garantie: 3 Jahre Messgerät- und Modulgarantie
Netzteil: Universal-Netzteil 50 - 60 Hz, 100 - 240 VAC
Lieferumfang: Das Messgerät wird mit VSTAR-PH pH-Modul, VSTAR-CND Leitfähigkeitsmodul, Elektrodenständer, Universal-Netzadapter, Dokumentations-CD, gedruckter Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat für das Messgerät geliefert.
Set 1 enthält zusätzlich die 8157BNUMD ROSS Ultra Triode pH/ATC-Elektrode mit Epoxidschaft, den 013005MD Orion DuraProbe 4-Zellen- (K=0,475) Leitfähigkeitssensor, das ROSS pH-Puffer- und Lösungs-Kit sowie den Orion 1413 µS Leitfähigkeitsstandard.
Set 2 enthält zusätzlich die Orion™ Navigator Pro™ Software, die 8157BNUMD Ross Ultra pH/ATC-Sonde, den Orion DuraProbe 4-Zellen- (K=0,475) Leitfähigkeitssensor, das ROSS pH-Puffer-Kit sowie den Orion 1413 µS Leitfähigkeitsstandard.
Bitte beachten Für die Validierung der Navigator Pro Computersoftware für die beabsichtigte Verwendung, einschließlich jeglicher regulatorischen Anforderungen, ist jedes Labor selbst verantwortlich.