Ionenselektive Elektroden, Nitrat, Orion™
Lieferant: Thermo Orion
9307BNWP 9707BNWP
662-1589EA 1110 CHF
662-1589 662-1576
Ionenselektive Elektroden, Nitrat, Orion™
Elektroden ISE-Elektroden
Mit diesen Nitrat-Elektroden kann Nitrat in wässrigen Lösungen schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
  • Stabile, driftfreie Potenziale
  • Sure-Flow™ Diaphragma ermöglicht einfache Reinigung und lässt sich einfach in anspruchsvollen Proben verwenden
  • Kombinationselektrode 9707BNWP erfordert keine separate Referenzelektrode und eignet sich dadurch sehr gut für kleine Probenvolumina
Bestellinformation: Die Halbzellenelektroden erfordern eine separate Referenzelektrode, die separat bestellt werden kann.