pH-Kombinationselektroden, Orion™ ROSS Ultra™, wartungsarm, pH/ATC Triode™
Lieferant: Thermo Orion
8107BNUMD 8107UWMMD
ORIO8107BNUMDEA 502 CHF
ORIO8107BNUMD 662-2538
pH-Kombinationselektroden, Orion™ ROSS Ultra™, wartungsarm, pH/ATC Triode™
Elektroden pH-Elektroden
Diese ROSS pH-Elektroden mit geringem Wartungsbedarf bieten unübertroffene Vorteile, die Sie bei anderen pH-Elektroden vergeblich suchen. Im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden liefert das bewährte ROSS-Referenzsystem eine höhere Messstabilität, eine schnellere Ansprechzeit sowie größere Genauigkeit und Präzision, wenn Sie Prüfproben messen möchten, deren Temperaturen schwanken oder von der Temperatur der Kalibrierpufferlösungen abweichen.
  • ROSS-Elektroden verhindern die bei anderen Elektroden auftretende Langzeitdrift (ROSS-Elektroden driften um weniger als 0,002 pH pro Tag), sodass die Notwendigkeit von Neukalibrierungen minimiert wird
  • Keine Probenkontamination: ROSS-Elektroden sind frei von Silber und Quecksilber, das mit der Probe reagieren oder das Diaphragma verstopfen könnte
  • Können für biologische Medien, Lebensmittel und Pharmazeutika verwendet werden, die keine Spuren von Metallionen erlauben
  • Double Junction-Design ermöglicht eine bessere Kontrolle wichtiger Variablen
  • Um Potentialprobleme am Diaphragma zu vermeiden, kann eine Fülllösung verwendet werden, die der Prüfprobe ähnelt
  • Bezugssystem: Quecksilberfrei, für TRIS-Puffer, Proteine und Sulfide geeignet
  • Lange, wartungsfreie Elektroden-Lebensdauer mit spezieller, langlebiger Gelfüllung und innovativem Glaskapillar-Diaphragmadesign
pH-Messgenauigkeit: 0,01
pH-Drift: <0,002 pH/Tag
Steilheit: 92 bis 102% der theoretischen Steilheit gemäß Nernst-Gleichung
Isothermenschnittpunkt: pH 7
Messgenauigkeit für eine Pufferlösung mit pH-Wert 6,86 nach Normalisierung bei 25 °C: Genau innerhalb von 0,03 pH für Pufferlösungen beliebiger Temperatur zwischen 0 und 100 °C mit automatischer Temperaturkompensation
Messgeschwindigkeit in Pufferlösungen mit 6,86 pH von 25 °C bis 75°C: Messergebnis innerhalb von 0,01 pH in 30 Sekunden stabil
Messgeschwindigkeit in Pufferlösungen mit pH-Werten zwischen 6,86 und 4,01 bei 25 °C: Messergebnis innerhalb von 0,002 pH in 15 Sekunden stabil
Ideal für Proben mit geringer Ionenstärke wie z.B. Reinwasser. Zu den typischen Anwendungen gehören: Qualitätskontrolle, Forschung, allgemeine Zwecke.
Kompatibel mit den Messgeräten Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A und Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ sowie den pH-Messgeräten Mettler Toledo™.
Garantie: 18 Monate