Wasserbäder, Serie PURA™
Lieferant: JULABO GmbH
9550504 9550510 9550514 9550522 9550530
462-0625EA 1030 CHF
462-0625 462-0626 462-0627 462-0628 462-0629
Wasserbäder, Serie PURA™
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
PURA Wasserbäder aus Edelstahl sind robust, funktional und zuverlässig und dank ihrer hohen Material- und Komponentenqualität ideal für den Alltagsbetrieb geeignet. PURA Wasserbäder bieten neben einfacher Bedienbarkeit einige Funktionen und Merkmale, die einen effizienten Einsatz im Labor ermöglichen.
  • Intuitives, selbsterklärendes Menü und ein leuchtstarkes, leicht abzulesendes LED-Display
  • Spritzwassergeschützter Netzschalter
  • Integrierte Ablassschraube (außer PURA 4) und integrierter Timer
  • Eingebauter Trockengehschutz
  • Keine störenden Einbauten im Bad
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable