pH/mV/°C-Messgeräte, Tischmodelle, Orion™ Versa Star Pro™ pH/LogR™
Lieferant: Thermo Orion
VSTAR82 VSTAR80 VSTAR83
ORIOVSTAR82EA 2940 CHF
ORIOVSTAR82 ORIOVSTAR80 662-2497
pH/mV/°C-Messgeräte, Tischmodelle, Orion™ Versa Star Pro™ pH/LogR™
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese Tischmessgeräte mit pH-/LogR-Modul bewältigen anspruchsvollste Anwendungen für pH-Wert, mV, ORP und LogR-Temperaturmessungen. Die Messgeräte verfügen über austauschbare Messmodule, mit denen mehrere Anwender auf vier verschiedenen Kanälen individuelle Einstellungen für ihre besonderen Anforderungen speichern können. Die LogR™-Technologie ermöglicht eine Messung von pH-Wert und Temperatur am selben Messpunkt unter Verwendung der Glaskugel der meisten pH-Elektroden – optimal für kleine Probenvolumen und Proben, die sich schwer reinigen lassen.
  • Colour display with adjustable text sizes; numeric keypad; onscreen measurement stability indicator
  • Auto-Read to hold a stable reading; ten password-protected methods per channel
  • Audible alarms automatically notify users when a set offset value, high/low limit value, and calibration time interval are reached
  • Uniformly mix solutions using up to two meter-controlled stirrer probes that are easy to position and can be quickly rinsed between samples
  • Data log collects and date/time stamps up to 2000 measurement sets with optional electrode ID, sample ID and account ID
  • Calibration log stores ten most recent calibrations per parameter with viewable graph for multipoint pH and ISE calibrations
  • Meter facilitates data transfers to a computer via USB or RS232 connections
  • 3 Year Meter and Module Warranty
Das Gehäuse mit der Schutzart IP 54 ist staub- und spritzwassergeschützt und lässt sich bei begrenztem Platz auf der Arbeitsfläche auch an der Wand montieren.
In Verbindung mit der Orion Navigator Pro Computersoftware bietet das Orion Versa Star Pro Messgerät die Möglichkeit, elektronische Aufzeichnungen und Audit-Trails mit Kennwortschutz zu erstellen, die gemeinsam mit den ordnungsgemäßen IT-Protokollen, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Schulungsnachweisen eines Labors dabei helfen, 21 CFR Part 11 Anforderungen zu erfüllen.*Die Orion Navigator Pro Software ermöglicht einen mehrstufigen Systemzugang für einen Administrator und bis zu 10 Anwender. Der Admin kann den Zugriff für jeden einzelnen Anwender individuell vorgeben, vom vollständigen Zugriff bis zur ausschließlichen Datenerfassung. Die Navigator Pro Software steuert alle Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung, Messung und Berichterstellung, um Datenintegrität zu gewährleisten und vollständige Audit-Trails zu erstellen.
Vorteile der Orion Navigator Pro Software
- Erstellt elektronische Aufzeichnungen und elektronische Signaturen
- Erstellt einen Audit-Trail-Bericht für elektronische Aufzeichnungen
- Beschränkt den Zugriff auf autorisierte Personen
- Kennwortschutz mit Systemadministrator und bis zu 10 Anwendern
- Volle Computerkontrolle von Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung und Messung
- Papierloses Dokumentationssystem
Lieferumfang: Das Messgerät wird mit VSTAR-LR pH/LogR-Modul, Elektrodenständer, Universalnetzteil, Dokumentations-CD, gedruckter Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat für das Messgerät geliefert.
Set 1 enthält zusätzlich die 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-Elektrode mit Glasschaft, die 927007MD Orion ATC-Sonde aus Edelstahl, das 810199 ROSS pH-Puffer- und Lösungs-Kit und die 810007 ROSS Fülllösung.
Set 2 enthält zusätzlich die 8220BNWP ROSS pH-Mikroelektrode mit Glasschaft, die 927007MD Orion ATC-Sonde aus Edelstahl und das 810199 ROSS pH-Puffer- und Lösungs-Kit.
Set 3 enthält zusätzlich die Orion™ Navigator Pro™ Software (inkl. einer Software-Lizenz, auf USB-Stick), die 8220BNWP ROSS pH-Mikroelektrode mit Glasschaft, die 927007MD Orion ATC-Sonde aus Edelstahl und das 810199 ROSS pH-Puffer- und Lösungs-Kit.
Bitte beachten * Für die Validierung der Navigator Pro Computersoftware für die beabsichtigte Verwendung, einschließlich jeglicher regulatorischen Anforderungen, ist jedes Labor selbst verantwortlich.