pH/mV/°C-Messgeräte, Tischmodelle, Orion™ Versa Star Pro™
Lieferant: Thermo Orion
VSTAR12 VSTAR10
662-2495EA 2460 CHF
662-2495 665-0284
pH/mV/°C-Messgeräte, Tischmodelle, Orion™ Versa Star Pro™
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese Tischmessgeräte mit Leitfähigkeitsmodul bewältigen anspruchsvollste Anwendungen zur Bestimmung von pH-Wert, mV, ORP und Temperatur. Die Messgeräte verfügen über austauschbare Messmodule, mit denen mehrere Anwender auf vier verschiedenen Kanälen individuelle Einstellungen für ihre besonderen Anforderungen speichern können.
  • Farbdisplay mit einstellbarer Textgröße; numerisches Bedienfeld; Anzeige der Messbeständigkeit auf dem Bildschirm
  • Auto-Read-Lesemodus zum Einfrieren eines stabilen Messwerts; zehn passwortgeschützte Verfahren pro Kanal
  • Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, obere/untere Grenzwerte und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind
  • Einheitliches Vermischen der Lösungen mit bis zu zwei vom Messgerät gesteuerten Rührsonden, die sich leicht positionieren lassen und schnell zwischen den Proben gespült werden können
  • Die Datenprotokollierung erfasst bis zu 2000 Messsätze und versieht sie mit einem Datums-/Zeitstempel sowie mit optionaler Elektroden-, Proben- und Anwenderkennung
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die zehn letzten Kalibrierungen pro Parameter mit Anzeige einer Grafik für Mehrpunkt-pH- und -ISE-Kalibrierungen
  • Das Messgerät ermöglicht die Datenübertragung auf einen Computer über USB oder RS232
Das Gehäuse mit der Schutzart IP 54 ist staub- und spritzwassergeschützt und lässt sich bei begrenztem Platz auf der Arbeitsfläche auch an der Wand montieren.
In Verbindung mit der Orion Navigator Pro Computersoftware bietet das Orion Versa Star Pro Messgerät die Möglichkeit, elektronische Aufzeichnungen und Audit-Trails mit Kennwortschutz zu erstellen, die gemeinsam mit den ordnungsgemäßen IT-Protokollen, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Schulungsnachweisen eines Labors dabei helfen, 21 CFR Part 11 Anforderungen zu erfüllen.*
Die Orion Navigator Pro Software ermöglicht einen mehrstufigen Systemzugang für einen Administrator und bis zu 10 Anwender. Der Admin kann den Zugriff für jeden einzelnen Anwender individuell vorgeben, vom vollständigen Zugriff bis zur ausschließlichen Datenerfassung. Die Navigator Pro Software steuert alle Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung, Messung und Berichterstellung, um Datenintegrität zu gewährleisten und vollständige Audit-Trails zu erstellen.
Vorteile der Orion Navigator Pro Software
- Erstellt elektronische Aufzeichnungen und elektronische Signaturen
- Erstellt einen Audit-Trail-Bericht für elektronische Aufzeichnungen
- Beschränkt den Zugriff auf autorisierte Personen
- Kennwortschutz mit Systemadministrator und bis zu 10 Anwendern
- Volle Computerkontrolle von Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung und Messung
- Papierloses Dokumentationssystem
Lieferumfang: Das Messgerät wird mit VSTAR-PH pH-Modul, Elektrodenständer, Universalnetzteil, Dokumentations-CD, gedruckter Kurzanleitung, PC-Schnittstellenkabel und Prüfzertifikat für das Messgerät geliefert.
Set 1 enthält zusätzlich die 8302BNUMD ROSS Ultra Triode pH/ATC-Elektrode mit Glasschaft, die Orion Star™ Rührsonde und das ROSS pH-Puffer- und Lösungs-Kit.
Set 2 enthält zusätzlich die Orion™ Navigator Pro™ Software (inkl. einer Software-Lizenz, auf USB-Stick), die 8302BNUMD ROSS Ultra Triode pH/ATC-Elektrode, die Orion Star™ Rührsonde und das ROSS pH-Puffer-Kit.
Kit 3 (für schwierige Proben) enthält zusätzlich die Orion™ Navigator Pro™ Software (inkl. einer Software-Lizenz, auf USB-Stick), die 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH-Elektrode, die 927007MD ATC-Sonde, die Orion Star™ Rührsonde und das ROSS pH-Puffer-Kit.
Bitte beachten * Für die Validierung der Navigator Pro Computersoftware für die beabsichtigte Verwendung, einschließlich jeglicher regulatorischen Anforderungen, ist jedes Labor selbst verantwortlich.