D(+)-Saccharose, Kristalle, Lebensmittelqualität
Lieferant: ICN Biomedicals
0290471305
0290471325
0290471380
ICNA0290471305EA
72.8
CHF
ICNA0290471305
ICNA0290471325
ICNA0290471380
D(+)-Saccharose, Kristalle, Lebensmittelqualität
D(+)-Saccharose
Soluble in water (1 g/0,5 ml at 25 °C; 1 g/0,2 ml boiling water), ethanol (1 g/170 ml) or methanol (1 g/100 ml); moderately soluble in glycerol or pyridine.
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Melting Pt: 177…187 °C |
MDL Number:
MFCD00006626 CAS-Nummer: 57-50-1 |