Kieselguhr (Celite®), Pulver, mit Säure gewaschen
Lieferant: ICN Biomedicals
Achtung
Synonyms: Diatomaceous silica, Kieselguhr, Infusorial earth, Diatomite, Celite
0215760791 0215760794
ICNA0215760791EA 172 CHF
ICNA0215760791 ICNA0215760794
Kieselguhr (Celite®), Pulver, mit Säure gewaschen
Kieselguhr (Celite®)
Diatomaceous earth acid-washed is a highly insoluble, inert material and is used as a filtration aid. It is suitable for most routine filtrations.
  • Specific Gravity: 2.3
  • pH: 7.0
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Melting Pt: 1400 °C (Lit.)
Dichte: 13.0 lbs/ft³ (trocken)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132803
CAS-Nummer: 61790-53-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes