Benfluorex hydrochloride, powder_white
Lieferant: ICN Biomedicals
0215482050 0215482010
ICNA0215482050EA 393 CHF
ICNA0215482050 ICNA0215482010
Benfluorex hydrochloride, powder_white
Benfluorex hydrochloride
Formel: C₁₉H₂₁ClF₃NO₂
MW: 387.827 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058493
CAS-Nummer: 23642-66-2
EINECS: 245-777-9
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable