Echtblausalz B-Zinkchlorid-Doppelsalz, Pulver C.I. 37235
Lieferant: ICN Biomedicals
0215020110 0215020125 0215020180
ICNA0215020110EA 125 CHF
ICNA0215020110 ICNA0215020125 ICNA0215020180
Echtblausalz B-Zinkchlorid-Doppelsalz, Pulver C.I. 37235
Echtblausalz B-Zinkchlorid-Doppelsalz
Fast blue B salt is useful for TLC of Aflatoxins.
Soluble in water( 4 mg/4 ml - clear solution).
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Formel: C₁₄H₁₂Cl₄N₄O₂Zn
MDL Number: MFCD00075203
CAS-Nummer: 14263-94-6