Koffein, wasserfrei, Pulver
Lieferant: ICN Biomedicals
Synonyms:
3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
0215011490
0215011491
ICNA0215011490EA
215
CHF
ICNA0215011490
0215011491.
Koffein, wasserfrei, Pulver
Koffein
Formel:
C₈H₁₀N₄O₂ MW: 194,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005758 CAS-Nummer: 58-08-2 |