Tricaprin, weißer Feststoff
Lieferant: ICN Biomedicals
0210529701 0210529705
ICNA0210529701EA 110 CHF
ICNA0210529701 ICNA0210529705
Tricaprin, weißer Feststoff
Tricaprin
Soluble in chloroform (100 mg/ml) and ethanol.
Soluble in ethanol.
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Formel: C₃₃H₆₂O₆
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00036239
CAS-Nummer: 621-71-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes