Siliconentschäumer Emulsion 30% Simethicone USP
Lieferant: DOW CORNING
DOWC117544-200EA 15950 CHF
DOWC117544-200 DOWC117544-18
Siliconentschäumer Emulsion 30% Simethicone USP
Siliconentschäumer
Water-dilutable nonionic emulsion containing 30% Simethicone USP by weight.
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Nonvolatile Content 41,7%
pH 2,6
Siloxane Content 30,4%