tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch) ∼98,5%, weißes Pulver
Lieferant: ICN Biomedicals
Gefahr
Synonyms: tert-Butyl-4-methoxyphenol, BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Butylated hydroxyanisole
0210115980 0210115990
ICNA0210115980EA 60.2 CHF
ICNA0210115980 ICNA0210115990
tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch) ∼98,5%, weißes Pulver
tert-Butyl-4-methoxyphenol (Isomerengemisch)
Butylated hydroxyanisole is an antioxidant. It is a mixture of 2- and 3-tertiary-butyl-4-hydroxyanisole.
Freely soluble in ethanol, methanol (50 mg/ml - clear and colorless) and in propylene glycol. Soluble in fats and oils. Insoluble in water.
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Formel: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25 g/mol
Siedepunkt: 264
Flash-Pt: 156
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779059
CAS-Nummer: 25013-16-5
Merck Index: 12,01582
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Purity ~98.5%
FTIR Conforms to Reference