β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
1.37074.0250 1.37074.1000
1.37074.0250EA 625 CHF
1.37074.0250 1.37074.1000
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate (MES) is suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio.
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Synonyms MES
pH value 3,6 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Bulk density 570 kg/m3
Solubility 80 g/l
Storage Store at +5 to +30 °C