3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid ~98%, gelbes Pulver
Lieferant: ICN Biomedicals
|
Achtung
|
0210222701
02102227.1
02102227.5
0210222705
0210222710
ICNA0210222701EA
134
CHF
ICNA0210222701
ICNA02102227.1
ICNA02102227.5
ICNA0210222705
ICNA0210222710
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid ~98%, gelbes Pulver
Formel:
C₁₈H₁₆N₅BrS Melting Pt: 189…199 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011964 CAS-Nummer: 298-93-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |
Purity | ~98% |
FTIR | Conforms to Standard |
Melting Point | 189 - 199 °C |
UV/Vis: λmax (methanol) | 376 ± 2 nm; 242 ± 2 nm |