Kabellose Temperatur-Datenlogger AiroSensor T
Lieferant: SenseAnywhere
0630125977422 0630125977439 0630125977446 0630125977453
620-2450EA 204 CHF
620-2450 620-2451 620-2446 620-2448
Kabellose Temperatur-Datenlogger AiroSensor T
Datenlogger
Präziser, wartungsfreier, kabelloser Temperatur-Datenlogger für die stationäre Verwendung und beim Transport. Optimal für Umgebungen mit hoher Feuchte, schnellen Temperaturschwankungen und Kondensation.
  • Setzt hohe Maßstäbe bei Temperaturüberwachung und Datenloggen
  • Kompakt und robust: Ein ultraschallgeschweißtes PC-ABS-Gehäuse, das wasserfest ist (IP 67) und etwas mehr als 2×3×4 cm misst
  • Ersetzt USB-Logger in der Kühlkette durch eine automatische Lösung zur kabellosen Datenerfassung
  • Bis zu 600 m Reichweite
  • Direkt installierbar, hält ein Leben lang
  • Keine Instandhaltung, keine zu installierende Software, keine Kosten für einen PC und nichts, was gesichert oder aktualisiert werden muss. Daten sind überall auf jedem Smart Device zugänglich
  • Keine Knöpfe, keine Schalter. Vollkommen aus der Cloud steuerbar
  • Liefert während der Lebensspanne der eingebauten Batterie über eine Millionen Messwerte an die Cloud
  • Vollständig Plug&Play: Der Benutzer muss den Access Point nur mit seinem Netzwerk verbinden und den AiroSensor in dem Raum installieren, den er überwachen möchte
  • QR-Code: Der Sensor erhält sein interaktives Display, indem der Code mit einem Smartphone oder Tablet gescannt wird
  • Lebensdauer der Batterie von bis zu 10 Jahren, bei 5-minütigen Intervallen
AiroSensor gehört zu einer neuen Generation kabelloser Datenlogger mit äußerst geringem Stromverbrauch, die mit der Cloud verbunden sind. Er sammelt in programmierbaren, vorher festgelegten Intervallen genaue Temperatur-Daten und sendet sie an eine zentrale Datenbank in der Cloud. Dort werden die Daten in einem Online-Konto aufbewahrt und für 5 Jahre gespeichert.
Anwendungen: Kühlkette (Einhaltung von GDP Und HACCP), Überwachung der Temperatur und Feuchtigkeit von Waren während der gesamten Lager- und Verteilungskette. Der AiroSensor muss nur an der Ware angebracht werden und schon können Kühl- und Gefriergeräte in Lagerhäusern, Geschäften oder Anhängern aus der Ferne überwacht werden.
So funktioniert´s:
AiroSensor kommuniziert durch Access Points (kabellose Kommunikation zwischen dem Access Point und dem AiroSensor bis zu 600 m)
Der Logger entdeckt Access Points automatisch (störungsfreies Roaming, kein Koppeln oder Einrichten)
Die Access Points leiten die Nachricht vom Logger an die Datenbank in der Cloud weiter (sie speichern sie nicht)
Die Datenbank speichert die Nachricht sicher und meldet zurück, dass die Nachricht erhalten wurde
Der Logger erhält die Antwort der Datenbank und löscht die Nachricht aus seinem Speicher
Nur der Besitzer des Loggers kann über ein internetfähiges Gerät auf die Daten zugreifen
Eine Software in der Cloud handhabt die Integrität, Überwachung und Alarmierung im Netzwerk
Das Starter Kit beinhaltet alles, was Sie benötigen, um mit der Überwachung Ihrer Waren zu beginnen. Ihr Netzwerk kann durch den Kauf weiterer AiroSensors einfach ausgebaut werden.
Hinweis 1: AiroSensors können nur mit Credits aktiviert werden. 1 Credit entspricht einem Jahresabo für 1 Datenlogger.
Hinweis 2: * RTLS= Real Time Location System (Echtzeit-Lokalisierungssystem)
Zertifizierungen: CE, EN 300328, EN 55022, EN 12830, class 1, storage and transport climatic environment type: D.