jetMESSENGER® mRNA Transfektionsreagenzien
Lieferant: SARTORIUS
101000005 101000056
101000005.EA 772 CHF
101000005. 101000056.
jetMESSENGER® mRNA Transfektionsreagenzien
Transfektionsreagenzien
jetMESSENGER® ist ein mRNA-Transfektionsreagenz, das speziell entwickelt wurde, um eine herausragende Transfektionseffizienz in Zellen zu bieten, die normalerweise schwer zu transfizieren sind, und so relevante Genexpressionsexperimente in allen Zelltypen zu ermöglichen.
  • Unübertroffene Transfektionseffizienz
  • Hohe Effizienz bei einer Vielzahl schwer transfizierbarer Zellen
  • Übertrifft die DNA-Transfektion durch Umstellung auf mRNA
  • Extrem zellschonend
  • Kein Risiko der Genomintegration
  • Perfekt geeignet für CRISPR/Cas-9-Geneditierung, iPS-Generierung, Stammzelldifferenzierung und Immuntherapie-Assays
Die mRNA-Transfektion ist so einfach wie die DNA-Transfektion, mit dem Vorteil, dass die mRNA für die Expression nicht den Zellkern erreichen muss und für eine effiziente Genexpression keine Zellteilung erforderlich ist. Daher können Zellen, die sich langsam teilen oder spezifische Mechanismen zum Schutz ihres Genoms entwickelt haben, für die Genexpression verwendet werden. Kostenlose Proben zur Evaluierung oder Großmengen sind auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Avantor-Verkaufsbüro.
jetMESSENGER® wurde für die Transfektion von Zellen entwickelt, die sich langsam teilen oder spezifische Mechanismen entwickelt haben, wie z. B. Primärzellen, Neuronen, Suspensionszellen und verschiedene Krebszelllinien. jetMESSENGER® ermöglicht die Transfektion dieser sogenannten schwer transfizierbaren Zellen sowie leicht transfizierbarer Zelltypen. jetMESSENGER® ist äußerst zellschonend und ermöglicht so die Aufrechterhaltung einer hohen Zelllebensfähigkeit.
Zertifizierungen: Polyplus-transfection® ist seit 2002 ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen. Seitdem wird diese Zertifizierung alle drei Jahre erfolgreich erneuert. Jede Charge des jetMESSENGER® mRNA-Transfektionsreagenz wird intern durch mRNA-Transfektion von CaCo-2-Zellen mit GFP-exprimierender mRNA getestet. Jedes Reagenzfläschchen wird mit einem Analysenzertifikat geliefert.
Lieferumfang: 1,5 ml jetMESSENGER™ Reagenz reichen für ca. 375 Transfektionen in 6-Well-Platten.