Avantor® ACE® Excel® NH₂, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Lieferant: Avantor
EXL-1714-0502UEA 1090 CHF
EXL-1714-0502U EXL-1714-0503U EXL-1714-7503U EXL-1714-1002U EXL-1714-1003U
Avantor® ACE® Excel® NH₂, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Chromatographiesäulen
Diese Edelstahlsäulen mit proprietärer Verbindungstechnologie bieten hohe Robustheit bei ausgezeichneter Säulenlebensdauer.
  • Verwendbar im Umkehrphasen-, Normalphasen-, schwachen Anionenaustausch- und HILIC-Modus
  • Ideal für die Analyse von Zuckern
  • Ultrainerte, hocheffiziente 1,7 µm-, 3- und 5-µm-Partikel für optimale Peakform
  • Methodenvalidierungskits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase - auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen werden aus Edelstahl hergestellt.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Kohlenstoffbelastung 4,0%
Endcapped Nein
Max. Druck 1000 bar
pH-Bereich 2,0 - 7,0
Surface area 300 m²/g
USP-Code L8