Kameraadapter
Lieferant: Industrial Physics
SIMESP1030EA 90.8 CHF
SIMESP1030
Kameraadapter
Dieser Adapter für Digitalkameras ermöglicht die Aufzeichnung der destruktiven Messung der Trockenfilmdicke.
  • Einfaches Aufklemmen des Adapters auf das Mikroskop
  • Bilder können für die detaillierte Berichterstellung oder als Beleg verwendet werden
Kann auf das Mikroskop aufgesetzt werden und verfügt über ein konisches Innenteil aus reflexfreiem Kunststoff.
Lieferumfang: Lieferung mit Gürtelclip in Ledertasche.