Reference manual for coating defects, Fitz's Atlas 2
Lieferant: Industrial Physics
SIMELD3061EA 584 CHF
SIMELD3061
Reference manual for coating defects, Fitz's Atlas 2
Bücher
Fitz's Atlas 2 ist ein Nachschlagewerk mit Farbbildern und einer präzisen Beschreibung aller Probleme und ihrer Ursachen.
Das Buch ist in Abschnitte wie Schweißfehler, Oberflächenvorbedingungen, Beschichtungsfehler, Mikroskopie und Meeresverschmutzung unterteilt.