Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, Finnpipette™ F1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4641010N 4641020N 4641030N 4641040N 4641050N 4641060N 4641070N 4641080N 4641090N 4641100N 4641110N 4641120N 4641130N 4641140N 4651020N 4651030N 4651040N 4651050N 4651060N 4651070N 4651080N 4651090N 4651100N 4651110N 4651120N 4651130N 4651140N
613-5541EA 223 CHF
613-5541 613-5542 613-5543 613-5544 613-5545 613-5546 613-5547 613-5548 613-5549 613-5550 613-5551 613-5552 613-5553 613-5554 613-5555 613-5556 613-5557 613-5558 613-5559 613-5560 613-5561 613-5562 613-5563 613-5564 613-5566 613-5565 613-5567
Einkanalpipetten, mechanisch, fixes/variables Volumen, Finnpipette™ F1
Pipetten Mikropipetten
Die leichten Finnpipette™ F1 Pipetten bieten eine hervorragende Präzision, sowie einen höheren Komfort bei gleichzeitig geringerer Belastung.
  • Leise, leichtere Volumeneinstellung mit über 50% weniger Kraftaufwand im Vergleich zu früheren Modellen
  • Verbesserter Halt auf dem Knopf zur Volumeneinstellung gewährleistet eine mühelose und präzise Einstellung
  • Sichere Volumeneinstellung verhindert unerwünschte Volumenabweichungen während der Handhabung
  • Fingerauflage ist um 120° verstellbar – für komfortable Bedienung mit rechts und links – und ermöglicht eine Entspannung der Hand beim Pipettieren
  • Ergonomischer, leichter Griff kombiniert mit geringem Kraftaufwand beim Pipettieren sowie beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen reduziert das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI)
  • Super Blow-Out für 150% höheren Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikro-Volumina und Hemmung der Kapillarwirkung in 50 µl-Modellen und darunter
Dank der Blow-Out-Funktion für die effektive Abgabe von Mikrovolumina und der sicheren Volumen-Arretierfunktion, die unerwünschte Volumenabweichungen während der Handhabung verhindert, ist es das ideale System für Anwendungen mit teuren Reagenzien und wertvollen Proben.
5 Jahre Garantie mit bequemer Online-Registrierung.
* Mikro
Colour coded together with Finntips for easier recognition of compatible tips.
Lieferumfang: Wird mit einem Öffnungs- und Kalibrierschlüssel, Wartungsset (inkl. Schmierfett und O-Ringe), Kalibrierbericht und Bedienungsanleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch) geliefert.
GLP-Kits sind ebenfalls erhältlich.