Gebläse-Atemschutzsystem, S-200+
Lieferant: 3M
S200PLUS
111-2214EA 1390 CHF
111-2214
Gebläse-Atemschutzsystem, S-200+
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Das 3M™ Atemschutzsystem S-200+ ist ein komfortables und vielseitiges Atemschutzsystem zur Verwendung mit Halbmasken und Vollmasken der Serien 3M™ 6000 und 3M™ 7000. Es ist ideal für Anwendungen wie Farbspritzen, Glasfaserfertigung, Pulverbeschichtung und Materialhandhabung geeignet.
  • Die doppelt wirkenden Sicherheitskupplungen, die für zusätzlichen Komfort und Sicherheit entwickelt wurden, helfen bei der Minimierung des Risikos eines versehentlichen Abkuppelns während des Einsatzes
  • Leichtgewichtiges und ausbalanciertes System mit einem konstanten Luftstrom über das Gesicht für ein kühleres und komfortableres Tragen
  • Einfach in der Wartung, Ersatzteile sind schnell, einfach und intuitiv auszutauschen
  • S-200+ umfasst einen Flow Check Bag, der eine einfache Überprüfung vor der Anwendung ermöglicht, um sicherzugehen, dass die richtige Menge an Luft zugeführt wird
Nach EN 14594:2005 getestet und zugelassen: Erfüllt das höchste Schutzniveau, Klasse 4B für Atemschutzgeräte mit kontinuierlichem Durchfluss bei Anbringung an einer Vollmaske. Bei der Verwendung mit einer empfohlenen 3M™ Vollmaske erfüllt das Produkt die Anforderungen für Geräte der Klasse 4A/B. Die Beurteilung erfolgt gemäß den Anforderungen der ATEX-Richtlinie und gemäß EN 13463-1 für nicht-elektrische Ausrüstung (nur gültig bei Ausstattung mit einem 3M™ antistatischen Druckluftversorgungsschlauch 308-00-72P). Unter bestimmten Bedingungen für die Anwendung in IIB 2GD Umgebungen geeignet.