ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, uvex1 8546
Lieferant: Uvex
uvex 1
UVEX8546.9/36EA 220 CHF
UVEX8546.9/36 UVEX8546.8/46 UVEX8546.9/37 UVEX8546.8/47 UVEX8546.9/38 UVEX8546.8/48 UVEX8546.8/49 UVEX8546.9/39 UVEX8546.8/42 UVEX8546.8/43 UVEX8546.8/44 UVEX8546.8/45 UVEX8546.9/35 UVEX8546.9/50 UVEX8546.9/51 UVEX8546.8/40 UVEX8546.9/52 UVEX8546.8/41 UVEX8546.8/35 UVEX8546.9/47 UVEX8546.9/48 UVEX8546.8/36 UVEX8546.8/37 UVEX8546.9/49 UVEX8546.8/38 UVEX8546.9/43 UVEX8546.9/44 UVEX8546.9/45 UVEX8546.9/46 UVEX8546.8/39 UVEX8546.8/50 UVEX8546.9/40 UVEX8546.9/41 UVEX8546.8/51 UVEX8546.9/42 UVEX8546.8/52
ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, uvex1 8546
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, leichter, flexibler, multifunktionaler Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem, wasserabweisendem Lederobermaterial, Zunge und Schuhkragen weich gepolstert, Zwei-Dichten-PUR-Sohle (öl- und benzinabweisend, antistatisch) ohne lackbenetzungsstörende Substanzen wie Silikone oder Phthalate.
  • Verbesserter Komfort durch Klimazonen-Technologie
  • Atmungsaktives Distanz-Mesh-Futter
  • Herausnehmbare, antistatische Komfort-Einlegesohle mit einem System zur Feuchtigkeitskontrolle; orthopädische Einlagen möglich
  • Rutschfeste Sohle mit Stoßdämpfung an der Ferse und am Vorderfuß
  • Nahezu nahtfreie Konstruktion zur Vermeidung von Druckstellen und Blasenbildung
  • Elastische Schnürsenkel für schnelle und individuelle Anpassung
  • 100% metallfreie xenova® Zehenschutzkappe, nicht magnetisch (200 J)
  • Erfüllt ESD Vorgaben: Ableitwiderstand kleiner als 35 Megaohm
Für Menschen mit Chromallergie geeignet.
Farbe: Schwarz/rot
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC