Stativplatten, mit M10-Gewinde
Lieferant: RSG
450.101 450.301
241-0240EA 111 CHF
241-0240 241-0241
Stativplatten, mit M10-Gewinde
Stative
Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread.