Eimer, Rechteckig
Lieferant: Pfennig Reinigungstechnik
Clino®
PPSA3550010EA 96.6 CHF
PPSA3550010 PPSA3550009 PPSA3550008
Eimer, Rechteckig
Eimer
Standardeimer, rechteckig, aus PP, mit Edelstahlgriff, für Clino®-System-Trolleys.
  • Mit Skalierung von 5 bis 15 L
  • Farbig, um die Verwendung als Teil eines Farbcodierungssystems zu erleichtern
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar (ca. 15 bis 30 Zyklen)