Elektrischer Laborbrenner mit Regler
Lieferant: HORO
HORO7001-7002-7003EA 2780 CHF
HORO7001-7002-7003
Elektrischer Laborbrenner mit Regler
Heizgeräte Elektrobrenner
Grundsätzlich ist der Elektro-Laborbrenner als Stand-alone-Gerät oder mit Glasständer und/oder Heizleistungsregler.
  • Sauberes, geruchloses Arbeiten in normaler Atmosphäre
  • Kein Rußen und keine reduzierende Flammenwirkung
  • Gleichmäßige Erwärmung, keine örtliche Überhitzung
  • Keine Brand-, Explosions- oder Vergiftungsgefahr durch ausströmendes Gas
Basis Ø: 125 mm
Höhe: 170 mm