Reinraum-Masken, DuPont™ Sierra™, Modell 7360
Lieferant: DuPont
DuPont™ Sierra™
DUPOML7360WHBHEA 257 CHF
DUPOML7360WHBH
Reinraum-Masken, DuPont™ Sierra™, Modell 7360
Masken Reinraum-Masken
Diese Gesichtsmaske kombiniert hohe Atmungsaktivität mit ausgezeichneter Filtrationseffizienz.
  • Eingefasste Bänder zur Reinraumnutzung
  • Gefaltete Außenschicht aus Viskose
  • Nasenbügel aus Metall
  • Auf SAL 10⁻⁶ gammasterilisiert (Nur sterile Ausführung)
  • Bakterienfiltrationseffizienz (BFE): 98,4 - 99,7 (ASTM F2101)
  • Partikelfiltrationseffizienz (PFE): 98,4 - 99,5 (ASTM F2299)
Geeignet für die Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 oder M3.5.
Verpackung: Sterile Masken sind einzeln verpackt (250 Stück pro Karton). Unsterile Masken sind lose verpackt (5 Beutel à 50 Stück).