Armstulpen, Tyvek® IsoClean®, Modell IC501B MS
Lieferant: DuPont
IC501BWHMS
113-8644EA 266 CHF
113-8644
Armstulpen, Tyvek® IsoClean®, Modell IC501B MS
Einweg-Kleidung
Diese Armstulpen bestehen aus Tyvek®, einem Material aus Flash-Spun-Polyethylen hoher Dichte, und bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz, Widerstandsfähigkeit und Komfort. Tyvek® ist sowohl luft- als auch wasserdampfdurchlässig, gleichzeitig aber beständig gegen wasserbasierte Flüssigkeiten und Aerosole. Es bietet eine hochwirksame Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis auf 1 µm in der Größe).
  • Äußerst fusselarmes Material
  • Gummizug am Handgelenk und Oberarm
  • Bekleidung wurde auf SAL 10-6 gammasterilisiert
  • Unter Reinraumbedingungen verarbeitete Kleidungsstücke bieten die niedrigste Partikelabgabestufe des DuPont Produktportfolios
  • Eingefasste Nähte: fest vernähte Naht ist mit Bekleidungsmaterial bedeckt für einen höheren Nahtschutz und ein geringeres Risiko des Eindringens von Flüssigkeiten und Partikeln
Ideal für den Einsatz in der Biotechnologie, Pharmazie, Medizintechnik und Elektronik sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen.
Zertifizierungen: (EU) 2016/425; Kat. III, Typ PB [6-B]; EN 14126
Verpackung: 100 pro Karton, einzeln verpackt in Doppelbeuteln aus Polyethylen. 25 pro Außenbeutel.