Probenahmebeutel, Kapak® Serie 400
Lieferant: ProAmpac
400-24 406-24 408-24 400B-2M 400-F3-1MB 402-24 402B-2M 403-24 404-24 404B-2M 405B2-M 405-24
300-0294EA 58.7 CHF
300-0294 300-0304 300-0305 300-0296 300-0295 300-0297 300-0298 300-0299 300-0300 300-0301 300-0303 AMPA405-24
Probenahmebeutel, Kapak® Serie 400
Beutel Probenbeutel
Heißsiegelfähige, 63 µm dicke Polyester- oder Folienbeutel mit hoher Barrierewirkung, glasklar, dreiseitig umlaufende Dichtung.
  • Beutel sind kochfest, mikrowellen- und tiefkühlgeeignet
  • Auslaufsichere Beutel mit hoher Barrierewirkung schließen Kreuzkontamination von gefährlichen Substanzen komplett aus
  • Mit 9-mm-Dichtungen und Einreißkerben
  • Beständig gegen Infrarot- und Gammastrahlen
Typische Anwendungen: Medizin, Industrie, Lebensmittelkonservierung, Veterinärmedizin, Gesundheit und Schönheit, Landwirtschaft.