Kapillarsäulen, CP-Sil 88
Lieferant: VARIAN
CP6173 CP6174 CP6172 CP6175
VARICP6173EA 2040 CHF
VARICP6173 VARICP6174 VARICP6172 VARICP6175
Kapillarsäulen, CP-Sil 88
Chromatographiesäulen
CP-Sil 88-Säulen verfügen über eine hohe Selektivität gegenüber positionellen- und geometrischen Isomeren und sind daher einfach zu verwenden.
  • Hochsubstituierte Cyanopropylphase
  • Höchste Polarität, nicht chemisch gebunden und stabilisiert