UV-Untersuchungslampen
Lieferant: Industrial Physics
SIMELD7220EA 1180 CHF
SIMELD7220
UV-Untersuchungslampen
Beleuchtung UV-Lampen
Dieser robuste, tragbare, wiederaufladbare Inspektionsscheinwerfer dient zum Erkennen von Verunreinigungen, die unter UV-Bestrahlung reagieren und mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, wie z. B. einige organische Fette und alkalische Verunreinigungen. Ideal zum Überprüfen der Sauberkeit von Stahl vor dem Lackieren.
  • Ausgestattet mit Hochleistungs-UV-LED (450 mW bei 365 nm Wellenlänge)
  • Lampenkörper aus eloxiertem Aluminium ist korrosionsbeständig und hält jahrelanger starker Beanspruchung stand
  • Einzelne Wellenlänge, keine Hitze, aber tiefes UV-Licht
  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 180 Min. Lebensdauer
Ausgabe UV-Lichtintensität >1500 µW/cm² bei 38 cm
Laufzeit(aufgeladen): ungefähr 3 Stunden
LED-Lebensdauer: 20000 Stunden
Gewicht: 190 g (ohne Batterie)
Lieferumfang: Lieferung in einem robusten Kunststoffkoffer, komplett mit gelber Schutzbrille für optimalen Kontrast, Lithium-Ionen-Akku, Akkuladegerät und Tragetasche.