Testkit für Leuchtbakterien
Lieferant: Hach
LCK480
LCK481
LCK482
LCK484
LCK487
LCK488
LCK491
HACHLCK480EA
779
CHF
HACHLCK480
HACHLCK481
HACHLCK482
HACHLCK484
HACHLCK487
HACHLCK488
HACHLCK491
Testkit für Leuchtbakterien
Mikrobiologische Testsysteme
Tests zur Überprüfung von Mirkoorganismen
Der Leuchtbakterientest ist als chemische Analyse einfach durchzuführen. Er liefert schnelle Ergebnisse innerhalb einer maximalen Testzeit von 30 Minuten.
- Lang haltbare, konservierte Bakterien
- Lebensfähigkeit wird durch natürliche Lumineszenz angezeigt
- Müheloser Ausgleich von Störungen
Die konservierten Leuchtbakterien werden vor Testbeginn reaktiviert. Die Toxizität wird durch die Lumineszenz angezeigt, je stärker die Probe die Lumineszenz hemmt, desto toxischer ist sie.
Zertifizierungen: Entspricht dem internationalen Standard EN ISO 11348.