Handrefraktometer mit speziellen Skalen, MASTER Serie
Lieferant: Atago
MASTER
635-0703EA 244 CHF
635-0703 635-0711 635-0712 635-0710 635-0498 635-0497 635-0709 635-0706 635-0707 635-0704 635-0705
Handrefraktometer mit speziellen Skalen, MASTER Serie
Refraktometer Handrefraktometer
Die MASTER Serie von Handrefraktometern bietet eine Reihe einfach zu bedienender Geräte für eine breite Palette von Anwendungen.
  • MASTER-M: Standardmodell, gut lesbare Skala, nur zwei Tropfen erforderlich
  • MASTER-T: Automatische Temperaturkompensation von 10 bis 30 °C
  • MASTER-α: Automatische Temperaturkompensation (IP 65 außer Okular), staubdicht und wasserstrahlgeschützt
  • MASTER-P: Mit einem Kunststoffkörper, um sie gegen salzige und saure Proben widerstandsfähig zu machen
Die MASTER Serie verfügt über einen ergonomischen Griff und ein Prismengehäuse, das gewährleistet, dass die Probe das Prisma bedecken kann, ohne dass ein Anheben der Tageslichtplatte erforderlich ist.