Visiere, uvex pheos visor
Lieferant: UVEX
9906.002 9906.003 9906.005 9906.006 9906.007 9906.008
111-1935EA 108 CHF
111-1935 111-1936 111-1937 111-1938 111-1939 111-1940
Visiere, uvex pheos visor
Gesichtsschutz
Polycarbonat-Visier mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie: permanente beschlagfreie Beschichtung innen und außen, äußerst kratzfest. Besonders geeignet für Arbeitsplätze, bei denen man sich häufig zwischen Arbeiten in Gebäuden und im Freien sowie von hell nach dunkel und zurück bewegt.
  • Mit zwei verschiedenen Halterungen (mechanischer Seitenbügel oder automatische Magnethalterung) erhältlich
  • Zur Verwendung mit den Schutzhelmen uvex pheos E-S-WR und uvex pheos B-S-WR sowie mit dem Schutzhelm uvex pheos alpine für Arbeiten in der Höhe
  • Mit