(±)-α-Liponsäure, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: (±)-α-thiocticsäure (oxydiert)
0494-25GEA 491 CHF
0494-25G
(±)-α-Liponsäure, hochrein
(±)-α-Liponsäure
Formel: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206,33 g/mol
Siedepunkt: 160 – 165 °C
Melting Pt: 59…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005474
CAS-Nummer: 1077-28-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identification (IR) PASS
Purity ≥ 99.0 %
Solubility (5%, EtOH) PASS