Magnetrührer, MST und MST Digital
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F203A0440 F203A0450
442-1178EA 129 CHF
442-1178 442-1179
Magnetrührer, MST und MST Digital
Rührer Magnetrührer
Kleinmagnetrührer sind ideal geeignet für Mikrotitration, BSB, Mikrobiologie und Biochemie. Die robusten Geräte sind leistungsstark und ihr Gehäuse aus Technopolymer ist beständig gegen Chemikalien. MST Digital hat eine helle Digitalanzeige für eine genaue Drehzahlüberwachung und eine Zeitschaltuhr (1 bis 900 Minuten oder Dauerbetrieb) für den unbeaufsichtigten Betrieb.
  • Weiße Oberfläche zur Visualisierung von Partikeln und Farbveränderungen
  • Langlebiger Betrieb
  • Bleiben kalt, auch nach längerem Einsatz im Dauerbetrieb
  • Ausgezeichnete Drehzahlkontrolle,