Zellkulturflaschen mit Aufreißfolie
Lieferant: TPP
90551 90653 90153
TPPA90551EA 181 CHF
TPPA90551 TPPA90653 TPPA90153
Zellkulturflaschen mit Aufreißfolie
Kolben Zellkulturkolben
Polystyrol-Zellkulturflaschen mit Aufreißfolie.
  • Weiße, präzise Volumenskala
  • Große, genoppte Aufreißlasche für guten Griff
  • Folie wird vor dem Zugriff in die Flasche abgezogen
  • Oberflächenaktivierte, gleichmäßige Wachstumsfläche
  • Gut sichtbare beidseitige Beschriftungsfelder
  • Kein Wiederverschließen der Folie nach dem Aufreißen möglich
  • Stabiles und rutschsicheres Stapeln mehrerer Flaschen durch Stapelring
Diese Flaschen werden nur mit Filter-Schraubkappen geliefert. Bei der Verwendung von belüfteten Schraubkappen könnte ein Flascheninnendruck von mehr als 0,03 bar den Deckel aufdrücken.
Zertifizierungen: Zertifiziert nach ISO 9001:2008.
Bestellinformation: Ein optionale Barriere (Steg), die bei einer Wachstumsfläche von 115 cm² eine zusätzliche Sicherheitszone bildet, kann separat bestellt werden.