Avantor® Clinical Services, Notfall-Kits für Zytostatika
Lieferant: Avantor
121-0150EA 0 CHF
121-0151 121-0150 121-0149 121-0148 121-0147
Avantor® Clinical Services, Notfall-Kits für Zytostatika
Absorptionsmaterial
Protective clothing, tools, absorbents and wipes arranged in four multifunctional kits, for rapid and safe cleaning of cytotoxic drug spillages. For use in hospitals, clinics, surgeries, pharmacies and laboratories.
Cytotoxic spill kits:
Cytotoxic Spill Kit PPE, Cytotoxic Spill Kit Liquid Clean Up, Cytotoxic Spill Kit Powder Clean Up, Cytotoxic Spill Kit Waste Disposal, and sterile wipes for safe containment and removal of cytotoxic spillages.
Notfall-Kit für Zytostatika, PSA:
Reinraumhandschuhe aus Polychloropren, BioClean P-Zero™, steril, Größe: 8, natur (112-3877); chemikalienbeständige Schürze, BioClean-C™, CleanTough™ Material, Größe: L, blau (113-8149); Ärmelschoner, Tyvek®, Modell PS32LA, Länge: 500 mm, weiß (113-0494); Reinraum-Überschuhe, BioClean-D™, CleanTough™, Länge: 400 mm, weiß (113-0814); Reinraum-Atemschutzmasken, Maximum mit Ohrschlaufe, blau (113-6220); Reinraum-Einweg-Schutzbrille, BioClean Clearview™, steril, aus durchsichtigem Polycarbonat (111-0186).
Notfall-Kit zur Beseitigung flüssiger Zytostatika:
Chemizorb® Absorptionspulver 500 g (1.02051.0500); autoklavierbarer Schaber, aus PP, L×B: 250×110 mm, grün (233-0194); Schaufel, L×B: 310×138 mm, weiß (233-0195); chemisch inaktive Pinzette mit feinen, eckigen Spitzen, PTFE, weiß (232-0211).
Notfall-Kit zur Beseitigung pulverförmiger Zytostatika:
Wasser für Injektionszwecke, Mini Plasco 20 ml, (331-0299); Saugpad, PIG® HAZ-MAT, schwer, 510×380 mm (121-0527).
Notfall-Kit zur Beseitigung von zytotoxischem Abfall:
Abfallbeutel für Sondermüll, PE, schwarzer Warnhinweis 'Hazardous Material Handle With Care' auf gelbem Untergrund, klein, L×B: 762×457 mm (121-0503); Bodenschild: 'Caution Hazardous Spill' aus PVC, L×B: 600×450 mm (116-0112); Bodenschildhalterung aus PVC (116-0116).
Bestellinformation: Als vier einzelne Kits oder 'All-In-One'-Version erhältlich (Notfall-Kit für Zytostatika).