Industriestaubsauger, AS400, HEPA
Lieferant: Tiger-Vac
141-1548EA 1330 CHF
141-1548
Industriestaubsauger, AS400, HEPA
Staubsauger
Dieser Staubsauger besteht aus belastbarem Kunststoff und wurde zum Beseitigen von Blei, Asbest, Silizium und anderen toxischen/belastenden Dämpfen konzipiert.
  • 3-stufiges Filterungssystem, bestehend aus einem HEPA-Filter, Hauptfilter, Einwegfilterbeutel
  • Leicht und handlich
  • Leistungsstarker Bypass-Motor
  • Robuster Kunststofftank (Edelstahltank auf Anfrage erhältlich)
  • Einsatzbereit: Filter und Werkzeuge sind enthalten
  • Sehr wendiges Modell auf einem Wagen mit 4 Laufrollen montiert
  • Eingebautes Fach zur Werkzeuglagerung mit zwei großen Hinterrädern (170 mm) und zwei Vorderrädern (60 mm)
Dieses Gerät hat einen echten HEPA Filter (H14), der vor dem Motor angebracht ist.
Hinweis: Nur für die Trockenreinigung.
Zertifizierungen: HEPA Filter - getested: IEST RP-CC001.3. H14 mit MPPS-Methode nach EN 1822. Diese Einheit wurde gegen den Austritt von Aerosolen getestet.
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten: bruchsicherer Saugschlauch (Ø 40 mm×2,4 m), Doppelbogenrohr in Chrom (2er-Set), Fugendüse (Ø 40×254 mm), Staubpinsel (Ø 40×76 mm), Bodendüse mit Bürsten (Ø 40×406 mm). HEPA Filter (H14), Hauptfilteraufsatz mit schwarzem Kunststoffring, Papierfiltertüten (5er Pack), Polybeutel sind auch enthalten (5er Pack).