Industriestaubsauger, Rucksack, T1-3L, BP HEPA
Lieferant: Tiger-Vac
Tiger-Vac®
141-1549EA 675 CHF
141-1549
Industriestaubsauger, Rucksack, T1-3L, BP HEPA
Staubsauger
Dieser Staubsauger ist mit einem leichten und ergonomischen Rückentraggurt ausgestattet. Er ist für generelle Reinigungsarbeiten geeignet. Komplett aus Kunststoff hergestellt.
  • 3-stufiges Filterungssystem: HEPA Filter H14, Stofffilter und Einwegfilterbeutel
  • Einphasiger, belastbarer Durchflussmotor
  • Leicht und tragbar
  • Aufnahmekapazität: 3 L im Einwegfilterbeutel
  • Einsatzbereit: Filter und Werkzeuge sind enthalten
Dieses Gerät hat einen echten HEPA Filter (H14), der vor dem Motor angebracht ist.
Hinweis: Nur für die Trockenreinigung.
Zertifizierungen: HEPA Filter getested: IEST RP-CC001.3 H14 mit MPPS Methode nach EN 1822 und entspricht OSHA. Für diesen HEPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten: Saugschlauch (Ø 32 mm×1,5 m), Teleskop-Verlängerungsrohr aus schwarzem Stahl (Ø 32 mm), schwarze Bodendüse aus Kunststoff mit Rollen und Nylonborsten (Ø 32×356 mm), Fugendüse (Ø 32×203 mm), Polsterdüse (Ø 32×130 mm) Staubpinsel (Ø 32×76 mm). HEPA Filter (H14), Stoff- und Papierfiltertüten (5er Pack) sind auch enthalten.