Inline-Filter, Polydisc™ HD, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
6728-5050 6728-5100 2227
516-4464EA 293 CHF
516-4464 516-4465 WHAT2227
Inline-Filter, Polydisc™ HD, Whatman™
Filter In-Line Filter
Polydisc HD (Heavy Duty) von Cytiva ist ein langlebiger Inline-Filter aus Vollpolypropylen für große Mengen flüssiger Proben, die sogar aggressive chemische Lösungsmittel enthalten.
  • Inline-Filter mit Schlauchanschluss und bis zu 1000 ml Fassungsvermögen
  • Hochdurchflussfilter mit langlebiger Vollpolypropylenkonstruktion
  • Umfassende Wasser- und Lösungsmittelverträglichkeit
  • 99% Flüssigkeitsrückhaltevermögen
  • Verfügbar mit Porengröße 5 und 10 µm
  • Nach Gebrauch recycelbar
Labore, die regelmäßig große Probenmengen mit unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen, pH-Werten und Temperaturen verarbeiten, benötigen einen Filter, der schnell, langlebig und weitgehend kompatibel ist.
Der Hochleistungsfilter Polydisc der Marke Whatman von Cytiva ist ein langlebiger Filter aus Vollpolypropylen. Seine hohe Festigkeit, Wasser- und Lösungsmittelverträglichkeit und Durchflussrate machen ihn zu einem ausgezeichneten Inline-Filter für Probenvolumina bis zu 1000 ml