Hydraziniumhydroxid ≥99% zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Hydrazine hydrate, Hydrazine monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04608.9055 8.04608.0250 8.04608.1000
8.04608.9055EA 0 CHF
8.04608.9055 MERC8.04608.0250 8.04608.1000
Hydraziniumhydroxid ≥99% zur Synthese
Hydraziniumhydroxid
Formel: NH₂NH₂·H₂O
MW: 50,06 g/mol
Siedepunkt: 117.2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –51.7 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 75 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149931
CAS-Nummer: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8 (6.1),II