Schnittschutzhandschuhe, Check & Go Amber PU 3
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2332242/10 2332242/11 2332242/7 2332242/8 2332242/9
112-4643EA 0 CHF
112-4643 112-4644 112-4645 112-4646 112-4647
Schnittschutzhandschuhe, Check & Go Amber PU 3
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Polyamid/Elastan/HPPE-Strickgewebe mit oranger PU-Beschichtung an Handfläche und Fingerspitzen bieten Schnitt- und Stichfestigkeit und sind ideal für den Umgang mit scharfkantigen Teilen in trockener oder fettiger Umgebung.
  • Strickhandschuh umschließt angenehm die Hand und ermöglicht eine gute Präzision
  • Enger Strick (Gauge 13) verleiht dem Handschuh perfekte Stabilität, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet gute Griffsicherheit
  • Belüfteter Rücken optimiert Atmungsaktivität
  • PU-Beschichtung an Handfläche und Fingerspitzen
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell Check & Go Amber PU 3
Beidseitig tragbar / handspezifisch Handspezifisch
Environmentally Preferable
Einweg / wiederverwendbar wieder verwendbar
Trägermaterial Polyamid/Elastan/HPPE-Fasern
Oberfläche Palm and fingertips coated
Messgerät 13
Stulpenart Strickbündchen
EN Standard EN 388 (4342)