Kapillarsäulen, BP1 PONA
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
568-0237EA 2170 CHF
568-0237 568-0241
Kapillarsäulen, BP1 PONA
Chromatographiesäulen
These columns are designed for the analysis of petroleum products. 100% Dimethyl-Polysiloxan.
  • Eine nicht-polare Phase für PONA-Analysen
Geeigneter Ersatz für: Petrocol DH, DB-Petro, HP-PONA, AT-Petro, Elite-PONA, ZB-1, 007-1-100-0.5F, Rtx-1PONA, CP Sil PONA.
Max. Temperatur: 340 °C.