Becher, Nickel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39058.KT 39059.KT 39062.KT
39058.KTEA 355 CHF
39058.KT 39059.KT 39062.KT
Becher, Nickel
Becher
Becher, Nickel, mit Ausguss.
  • Exzellente Korrosions- und Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen
Nickel ist komplett resistent gegen Phosphorsäure und außerdem hoch Widerstandsfähig gegen starke Alkaline. Nickel ist allerdings nicht zufriedenstellend bei der Benutzung mit Salzsäuren mit Oxidationsmittel wie Ferrichlorid oder Lösungen aus Mineralsäuren die Oxidationssalze enthalten.