Becher, Glaskohlenstoff
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39023.KT 39025.KT
39023.KTEA 967 CHF
39023.KT 39025.KT
Becher, Glaskohlenstoff
Becher
Becher, Glaskohlenstoff.
  • Resistent gegen alle Reaktionstrennmittel
  • Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Aufnahme und Abgabe von fremden Elementen)
  • Keine Kontaminierung von analytischen Proben
  • Stabilität gegen Säuren und geschmolzene Alkaline
  • Kein Benetzungseffekt von Metalschmelzen
  • Gute Resistenz gegen Thermalschock ermöglicht schnelles Erhitzen und Kühlen
  • Resistent gegen Scheuermittel
  • Gute elektronische Leitfähigkeit
Behälter für Materialtechnologien mit höchster Reinheit, z. B. Halbleiterverbindungen und Kristallzucht, z. B. dotierte Bariumhalogenid-Kristalle.